Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Vollschutzanzüge
Die MICROCHEM™ 4000 PAPR verkapselten Overalls bieten vollständigen Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln. Die Anzüge bieten Belüftung durch einen Luftfilter, und die MICROGARD™/MICROCHEM™ Technologie schützt Kopf und Körper vor gefährlichen Substanzen.
Marke: Ansell™ GR40T-00701-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollständig verkapselter Overall zur Verwendung mit Scott ProFlow 2SC/EX PAPR-Belüftungseinheit, Atemschlauch und Filtern.
- Elastische Doppelbündchen an Handgelenken, anhängende Socken mit Stulpen.
- Fronteinstieg mit Doppelreiß
- Notreißleinen an der linken vorderen und linken hinteren Schulter des Trägers
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Type 3/4 EN14605, Type 5 EN ISO 13982-1, Typs 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Vollständig gekapselt | |
Groß | |
Für Scott ProFlow2 SC/EX PAPR Lüftereinheit, Atemschlauch und Filter. | |
Doppelt, Elastisch | |
Keine | |
Inklusive Notreißverschluss, angenähten Socken mit Überklappe |
Grün | |
Mehrschichtiges Barrier-Laminat | |
Elastisch, Angesetzte Socken, Stiefelüberschläge | |
Doppelter Reißverschluss vorne | |
Inklusive Notreißverschluss, angenähten Socken mit Überklappe | |
Geschweißt, geklebt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell™ Microchem™ 4000 PAPR Vollschutzanzüge > Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur