Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Handschuhen
Das Material bildet eine außergewöhnliche Barriere gegen organische und anorganische Chemikalien und biologische Stoffe. Die Ansell Edmont™ Microchem™ 4000 Overalls mit Haube und Handschuhen bestehen aus einem einzigartigen mehrschichtigen Material, das leicht, aber dennoch robust ist.
Marke: Ansell™ GR40T-00121-06
936.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Ansell Barrierehandschuhen
- Fronteinstiegsystem mit Doppelreißverschluss.
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Mehrschichtiges Barrierelaminat | |
Elastisch | |
Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe | |
2-teilig, elastisch | |
Geklebt, Geschweißt | |
Keine |
2XL | |
Grün | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Doppelter Reißverschluss vorne | |
Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, EN14126, EN1073-2, EN1149-5 | |
Einschließlich Kapuze, angebrachte Handschuhe |