Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Description
- Designed with a thin, yet durable nitrile formulation for dependable protection
- Royal blue color provides greater contrast than standard light blue nitrile gloves
- Approved for use with chemotherapy drugs
Specifications
Specifications
Anwendungen | Gesundheitswesen |
AQL | 1.5 |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 5,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.13 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Palm Thickness (English) | 3,1 mil |
Show More |