Learn More
MFSD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MFSD10 |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16858653
|
Proteintech
11518-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16848653
|
Proteintech
11518-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
TETRAN′s overexpression in cultured human cells caused resistance to some NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs), suggesting that TETRAN is an efflux pump for some NSAIDs.Spezifikation
MFSD10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
Q14728, Q9D2V8 | |
10227, 305449, 68294 | |
MFSD10 Fusion Protein Ag2080 | |
Primary | |
-20°C | |
MFSD10 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MFSD10, TETRAN, TETTRAN | |
Mfsd10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |