Learn More
Mettler Toledo™ DL31 Karl Fischer™ Titrator-Ersatzteile: Elektroden
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.
auf Anfrage
Produkte 3
Produktcode Marke Tipo Para utilizar con (aplicación) Intervalo de temperatura (imperial) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Tipo Para utilizar con (aplicación) Intervalo de temperatura (imperial) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12734436
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
89598
Combined Platinum Ring Electrode For redox titrations 0 °F bis 176 °F N/A
N/A
10380143
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
00089599
Kombinierte Silberringelektrode Für argentometrische Titrationen 0 °F bis 176 °F N/A
N/A
10674683
Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51107699
Doppelstiftige Platin-Elektrode Für voltametrische Titrationen 0 °F bis 176 °F N/A
N/A
Description
Description
Zur Verwendung mit DL31 Karl Fischer Titratoren.