Learn More
Methyl3-Hydroxybutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-hydroxybutanoate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 1.0500g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | CH3CH(OH)CH2CO2CH3 |
Menge | 100 g |
Spezifischer Drehzustand | - 21.50 (20.00°C neat) |
Formelmasse | 118.13 |
Reinheit (%) | 97% |