Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylrot-Hydrochlorid, ACS
Product Code. 11304187
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
CAS: 63451-28-5 | C15H16ClN3O2 | 305.762 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63451-28-5
Summenformel C15H16ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 305.762
MDL-Nummer MFCD00012614
InChI-Schlüssel ICTWKXAVJAHRMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-[4-(Dimethylamino)phenyl]azobenzoic acid
PubChem CID 113227
IUPAC-Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoesäure;hydrochlorid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl Red hydrochloride
Schmelzpunkt 175°C (decomposition)
Formelmasse 305.77
Güte ACS
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallin