Learn More
Methylorange-Indikator
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
Konzentration:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | 0°C |
Konzentration | 5 g/L in water indicator solution |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Geruch | Odorless |
Farbe | Orange |
Menge | 1 L |
Physikalische Form | Flüssig |