Learn More
Methylorange-Indikator
Artikelnummer. 10427302
Click to view available options
Menge:
1 L
1 l
Konzentration:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Konzentration 1 g/L in water indicator solution
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Geruch Geruchsneutral
Farbe Orange
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig