Learn More
Methyl-Wasserstoff-Malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16695-14-0 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
59.65 CHF - 594.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 16695-14-0
Fórmula molecular C4H6O4
Peso molecular (g/mol) 118.088
Número MDL MFCD00667796
Clave InChI PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
PubChem CID 538366
Nombre IUPAC 3-Methoxy-3-Oxopropansäure
SMILES COC(=O)CC(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302949
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.06
5 g
59.65 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11312949
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.14
25 g
185.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11322949
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27772.22
100 g
594.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lactonization of olefins with monomethyl ester of malonic acid and ceric ammonium nitrate was carried out in acetic acid and in acetonitrile under simple mechanical stirring or ultrasound irradiation. Lactonization of olefins with CAN and monomethyl ester of malonic acid under ultrasound irradiation shows an acceleration with respect to the analogous mechanically stirred reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Laktonisierung von Olefinen mit Monomethylester aus Malonsäure und Cer(IV)-ammoniumnitrat erfolgte in Essigsäure und in Acetonitril unter einfachem mechanischen Rühren oder Ultraschallbestrahlung. Die Laktonisierung von Olefinen mit CAN und Monomethylester der Malonsäure unter Ultraschallbestrahlung zeigt eine Beschleunigung in Bezug auf die analoge mechanisch gerührte Reaktion.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16695-14-0
118.088
PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
538366
COC(=O)CC(=O)O
C4H6O4
MFCD00667796
methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
3-Methoxy-3-Oxopropansäure
Spezifikation
Methyl hydrogen malonate
1.128
1.4295
methyl hydrogen malonate, malonic acid monomethyl ester, 3-methoxy-3-oxo-propanoic acid, 1-methyl malonate, hydrogen methyl malonate
COC(=O)CC(=O)O
118.088
118.09
16695-14-0
C4H6O4
MFCD00667796
PBVZQAXFSQKDKK-UHFFFAOYSA-N
3-Methoxy-3-Oxopropansäure
538366
96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern