Learn More
Methylanthranilat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438810
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Wird als Geschmacksverstärker verwendet. Lebensmittelunternehmen nutzen künstliche MA in ihren Süßigkeiten und Kaugummi, um ihnen ihren Traubengeschmack zu verleihen. Getränkehersteller geben es aus dem gleichen Grund dem kohlensäurehaltigen Wasser und Zucker ihrer Erfrischungsgetränke zu.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-20-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
InChI-Schlüssel VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Schmelzpunkt 24°C
Siedepunkt 260°C
Menge 500 g
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig