Learn More
Methyl6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449005
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 900019-38-7
Summenformel C9H7ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.617
MDL-Nummer MFCD07021508
InChI-Schlüssel UFRZEIOOOFHTPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylate, methyl 6-chloroimidazo-1,2-a pyridine-3-carboxylate, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro-,methyl ester
PubChem CID 16413638
IUPAC-Name Methyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C2N1C=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 151°C to 153°C
Menge 1 g
Formelmasse 210.62
Reinheit (%) 95%