Learn More
Methyl6-Bromindol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15419748
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyl-6-Bromindol-2-Carboxylat ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Wärmeempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372089-59-3
MDL-Nummer MFCD03094942
Synonym ethyl 6-bromoindole-2-carboxylate, 6-bromoindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromo-2-indolecarboxylic ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxylcarbonyl-1h-indole, 6-bromo-2-carbethoxyindole, 6-bromo-2-carboethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 7009496
IUPAC-Name Ethyl-6-Brom-1H-Indol-2-Carboxylat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 6-bromoindole-2-carboxylate
Farbe Weiß
Summenformel C11H10BrNO2
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone.
InChI-Schlüssel FVMZWWFKRMBNSZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=C(C=C2)Br
Molekulargewicht (g/mol) 268.11
Formelmasse 254.08
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver