Learn More
Methyl-4-Iodpyrrol-2-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
47.45 CHF - 123.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 40740-41-8 |
---|---|
Summenformel | C6H6INO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 251.023 |
MDL-Nummer | MFCD07368824 |
InChI-Schlüssel | KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 11673249 |
IUPAC-Name | Methyl4-iod-1H-pyrrol-2-carboxylat |
SMILES | COC(=O)C1=CC(=CN1)I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15425987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33193.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15415987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33193.03 |
1 g | N/A | ||||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemische Identifikatoren
40740-41-8 | |
251.023 | |
KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl4-iod-1H-pyrrol-2-carboxylat |
C6H6INO2 | |
MFCD07368824 | |
11673249 | |
COC(=O)C1=CC(=CN1)I |
Spezifikation
Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate | |
76°C to 78°C | |
C6H6INO2 | |
Lichtempfindlich | |
KRNGDJYQOKCQCD-UHFFFAOYSA-N | |
Methyl4-iod-1H-pyrrol-2-carboxylat | |
11673249 | |
97% |
40740-41-8 | |
Weiß bis braun | |
MFCD07368824 | |
methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylic acid methyl ester, methyliodopyrrolecarboxylate, 4-iodopyrrole-2-carboxylicacidmethylester, 4-iodo-2-methoxycarbonylpyrrole, methyl4-iodopyrrole-2-carboxylate, methyl 4-iodo-2-pyrrolecarboxylate, methyl 4-iodo-1h-pyrrole-2-carboxylate | |
COC(=O)C1=CC(=CN1)I | |
251.023 | |
251 | |
Fest |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen