Learn More
Methyl 4-Jodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10085810
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 619-44-3 | C8H7IO2 | 262.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-44-3
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.04
MDL-Nummer MFCD00016353
InChI-Schlüssel DYUWQWMXZHDZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-iodobenzoate, 4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-iodo-, methyl ester, 4-iodo-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, p-iodo-, methyl ester, methyl-4-iodobenzoate, methyl 4-iodo-benzoate, methyl-4-iodo-benzoate, pubchem20378, methyl para-iodobenzoate
PubChem CID 69273
IUPAC-Name 4-Iodbenzoesäuremethylester
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-iodobenzoate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Farbe Beige bis rosa
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CO2CH3C6H4I
Menge 25 g
Formelmasse 262.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-iodobenzoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.