Learn More
Methyl 4-Formyl-1,2,5-Trimethyl-1 H-Pyrrol-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394272
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 175276-49-0
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.218
MDL-Nummer MFCD00203864
InChI-Schlüssel NEDLMVCFWFSFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-formyl-1,2,5-trimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-formyl-1,2,5-trimethyl-, methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid,4-formyl-1,2,5-trimethyl-,methyl ester
PubChem CID 2776538
IUPAC-Name Methyl4-Formyl-1,2,5-Dimethylpyrrole-3-Carboxylat
SMILES CC1=C(C(=C(N1C)C)C(=O)OC)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-formyl-1, 2, 5-trimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 95%