Learn More
Methyl-4-Chlorcarbonylbenzoat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472985
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 7377-26-6 | C9H7ClO3 | 198.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7377-26-6
Summenformel C9H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 198.61
MDL-Nummer MFCD00059486
InChI-Schlüssel CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chlorocarbonyl benzoate, methyl 4-chlorocarbonylbenzoate, methyl 4-chloroformyl benzoate, terephthalic acid monomethyl ester chloride, methyl 4-carbonochloridoyl benzoate, methyl terephthaloyl chloride, benzoic acid, 4-chlorocarbonyl-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-benzoic acid methyl ester, 4-carbomethoxybenzoylchloride, 4-chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester
PubChem CID 81850
IUPAC-Name Methyl 4-Carbonochloridoylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Schmelzpunkt 50°C to 59°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H3COOCC6H4COCl
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis
Formelmasse 198.61
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 4-chlorocarbonylbenzoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.