Learn More
Methyl-3-bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
90.98 CHF - 254.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 342613-63-2 |
---|---|
Summenformel | C9H7BrN2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 255.071 |
MDL-Nummer | MFCD10566741 |
InChI-Schlüssel | VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester |
PubChem CID | 45790121 |
IUPAC-Name | Mthyl 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carboxylat |
SMILES | COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15439065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35994.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15429065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35994.03 |
1 g |
254.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 28-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenMethyl3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-7-carboxylat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
342613-63-2 | |
255.071 | |
VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N | |
45790121 | |
COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br |
C9H7BrN2O2 | |
MFCD10566741 | |
methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester | |
Mthyl 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carboxylat |
Spezifikation
Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate | |
156°C to 157°C | |
MFCD10566741 | |
VFFFBWRUZMAHFS-UHFFFAOYSA-N | |
Mthyl 3-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carboxylat | |
45790121 | |
95% |
342613-63-2 | |
C9H7BrN2O2 | |
methyl 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-7-methoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, methyl 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, pubchem23890, methyl3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-5h-imidazo 2,1-b 1,3 oxazine-7-carboxylate, 3-bromo-imidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester, 3-bromoimidazo 1,2-alpha pyridine-7-carboxylic acid methyl ester | |
COC(=O)C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br | |
255.071 | |
255.07 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen