Learn More
Methyl3-brom-2,4-dioxo-4-phenylbutyrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467097
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59609-59-5
Summenformel C11H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 285.093
MDL-Nummer MFCD00573907
InChI-Schlüssel ZLWZFMIPUOKDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbromodioxophenylbutanoate, methyl3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutanoate, methyl 3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutyrate, 3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutanoic acid methyl ester, benzenebutanoic acid, b-bromo-a,g-dioxo-, methyl ester, benzenebutanoic acid,, ?-bromo-, a,y-dioxo-, methyl ester, a-bromo-, methyl 3-bromanyl-2,4-bis oxidanylidene-4-phenyl-butanoate
PubChem CID 2764337
IUPAC-Name Methyl3-Brom-2,4-Dioxo-4-Phenylbutanoat
SMILES COC(=O)C(=O)C(C(=O)C1=CC=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-2,4-dioxo-4-phenylbutyrate
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Menge 1 g
Formelmasse 285.1
Reinheit (%) 97%