Learn More
Methyl-2-formylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10089441
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4122-56-9
Summenformel C9H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD00204231
InChI-Schlüssel YRMODRRGEUGHTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carbomethoxybenzaldehyde, methyl o-formylbenzoate, phthalaldehydic acid, methyl ester, benzoic acid, formyl-, methyl ester, methyl 2-formylbenzenecarboxylate, benzoic acid, 2-formyl-, methyl ester, methyl 2-formyl-benzoate, methylformylbenzenecarboxylate, methyl-2-formylbenzoate, formyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 243003
IUPAC-Name Methyl 2-Formalbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-formylbenzoate
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3OC(O)C6H4CHO
Menge 50 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 97%