Learn More
Methyl-2-bromthiazol-5-carboxylat, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate |
Schmelzpunkt | 61°C to 64°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 222.05 |
Reinheit (%) | 98% |