Learn More
Methyl-2-bromthiazol-5-carboxylat, 98 %
Artikelnummer. 11307229
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54045-74-8
Summenformel C5H4BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.056
MDL-Nummer MFCD03788565
InChI-Schlüssel HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate, methyl 2-bromo-5-thiazole carboxylate, methyl2-bromothiazole-5-carboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromo-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromothiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 2-bromo-1,3-thiazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem17197, acmc-1apjm, ksc494s7p
PubChem CID 2773502
IUPAC-Name Methyl-2-Brom-1,3-Thiazol-5-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CN=C(S1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromothiazole-5-carboxylate
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 5 g
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 98%