Learn More
Methanol, Laborreagenz, ≥ 99.6 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15631630 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 l
20 l
25 l
4 x 2.5 l
4 x 4 l
4 x 5 L
160 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Fiberboard Box
Glasflasche
Metallfass
Laborreagenz, ≥99.6 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt -98 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 65 °C
Menge 25 l
Explosionsgrenze 0.36
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
Zündpunkt 725 °F
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.329 (Lit.)
Strukturformel CH3OH
Dampfdruck 97.68 mmHg (20 °C), 410 mmHg (50 °C)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 1098229
Formelmasse 32.04 mol
Reinheit (%) ≥ 99.6 %
Güte Laborreagenzien
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.