Learn More
Methanol, Umweltklasse, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375317
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt °C to 98°C
Namenshinweis Environmental Grade
Dichte 0.791 g/mL
Siedepunkt 64.7
Menge 4 x 4 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.329
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Beilstein 1098229
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
Formelmasse 32.04
Güte Umwelt Plus