Learn More
Methanol, Umweltklasse, > 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355317
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
CAS: 67-56-1 | CH4O | 32.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-56-1
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
Schmelzpunkt °C to 98°C
Namenshinweis Environmental Grade
Dichte 0.791 g/mL
Siedepunkt 64.7
Menge 1 L
Flammpunkt 11°C (52°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.329
Prozentgehaltsbereich >99.8+%
Beilstein 1098229
Löslichkeitsinformationen Miscible in water.
Formelmasse 32.04
Güte Umwelt Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.