Learn More
Brady™ Metallisierte Etiketten aus Polyester für Thermotransferdrucker
Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
Marke:  Brady™ 030181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11819664
  • 723.00 CHF / 1 Rollen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Printable, metallized polyester labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: 217078 is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
  • Please Note: 030181 is UL Recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Dauerhaftes Acryl, Manipulationssicher
Matt
Thermotransfer
Typen- und Nummernschilder, die hohe Leistungsfähigkeit und den Nachweis der Entfernung von Etiketten erfordern
27,31 mm
-40 °C
1000/Packung
0.5 in H x 1 in W
-40°F to +104°F
0,0033 in.
15,24 mm
0,5 in.
1 in.
25.40 mm
THT-5-438-10
Etiketten für Thermotransferdrucker
Silber
Metallisierter Polyester
Etiketten für Thermotransferdrucker
BBP11; BP1244; BP1344; BP2461; BP3481; BP6441; MVP200; MVP300; 300XPlusII; 360XPlusII; 600XPlusII; PR200Plus; PR300Plus; PR600Plus; IP300; IP600
3
10000 Labels/Roll
Rechteck
25,4 x 12,7 mm (B x H)
-40°bis +40 °C
0,021 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 mm
25,4 mm
12,7 mm