Learn More
Bollé Safety Nickelfreie Schutzbrille mit Metallrahmen und Gläsern aus Polykarbonat
Click to view available options
Tinción de lente:
Durchsichtig
Rauchgrau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Verbesserter Schutz an der Oberseite
- Bügel und Steg aus rutschfestem tIPGRIP
- Flexible Bügel
- Gegen Kratzer und Beschlagen beschichtet
- Mikrofaserbeutel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Certificaciones/conformidad | Europäische Norm |
Revestimiento de lente | Kratzfest |
Tinción de lente | Durchsichtig |
Tipo de producto | Schutzbrillen |
N.° por paquete | Je 1 |
Lens Material | Polycarbonat |
Material del bastidor | Metall, nickelfrei |
Frame Type | Contour Metall |