Learn More
Aroclor 1016 in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996003 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aroclor 1016
Verpackung Ampulle
CAS 12674-11-2
Summenformel C12H7Cl3
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-5-(3-Chlorophenyl)-Benzol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Menge 1 ml