Learn More
Meso-1,2-diphenyl-1,2-ethandiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10678063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 579-43-1 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 579-43-1
Summenformel C14H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.26
MDL-Nummer MFCD00064253
InChI-Schlüssel IHPDTPWNFBQHEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym meso-hydrobenzoin, meso-1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, unii-co9a49a84i, meso-stilbene glycol, 1r,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, meso-1,2-diphenylethylene glycol, hydrobenzoin, meso, unii-q61g3433lb component
PubChem CID 853018
ChEBI CHEBI:50015
IUPAC-Name 1,2-diphenylethane-1,2-diol
SMILES OC(C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-1, 2-Diphenyl-1, 2-ethanediol
Schmelzpunkt 136.0°C to 137.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OH)CH(OH)C6H5
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 214.26
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol