Learn More
MES-Monohydrat, freie Säure, ≥99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | MES-Monohydrat |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
Formelmasse | 213.26 |
Reinheit (%) | 99.6% |