Learn More
Queck(II)-silberiodid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11343718
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-03-4
Summenformel Ag2HgI4
Molekulargewicht (g/mol) 923.94
MDL-Nummer MFCD00046160
InChI-Schlüssel YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Synonym chromium iii nitrate nonahydrate, unii-d2806iol1l, nitric acid, chromium 3+ salt, nonahydrate, acmc-20alg5, bis 7-chlorophenyl sulfone, cr.3no3.9h2o, ksc495a9j, chromium trinitrate, nonahydrate, chromium iii nitrate, nonahydrate, chromium 3+ nonahydrate trinitronate
PubChem CID 9887206
IUPAC-Name Quecksilber(2+)disilver(1+)tetraiodid
SMILES [Ag+].[Ag+].[I-].[I-].[I-].[I-].[Hg++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(II) silver iodide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
UN-Nummer UN2025
Formelmasse 923.95
Empfindlichkeit Light sensitive