Learn More
Quecksilber(II)-acetat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10735721
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Chemische Identifikatoren
CAS 1600-27-7
Summenformel C4H6HgO4
Molekulargewicht (g/mol) 318.68
MDL-Nummer 12165
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Quecksilber(2+)-Diacetat
SMILES [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 179°C
Farbe Weiß
pH 4.4
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 318.67g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercuric acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.