Learn More
Quecksilber(I)-fluorid, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11389267
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13967-25-4
MDL-Nummer MFCD00016136
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mercury(I) fluoride
Schmelzpunkt 570°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN2025
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water
Formelmasse 439.18
Reinheit (%) ≥97%
Geruch Odorless
Dichte 8.73 g/mL