Learn More
Fisherbrand™ Laborkittel aus Poly/Baumwolle fur Herren
Mit vorderen Greiferverschlüssen
Marke: Fisherbrand™ 19181577
12.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "27071" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus 65/35 Polyester-Baumwoll-Mischgewebe
- Eine Brusttasche links außen, zwei untere Taschen außen
- Standardmäßiger spitzer Kragen
- Druckknopfleiste vorne
- Gerade Bündchen
- Weiß
Spezifikation
Allzweck-Labormantel | |
Herren | |
Weiß | |
Offen | |
Unsteril | |
Standard-Spitze |
Extraklein | |
Polycotton | |
Schnappverschlüsse | |
Reusable | |
3 | |
41,7 in. |