Learn More
Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell
Schafft Platz und eine bessere Organisation für Labors mit hohem Durchsatz, die viele Proben lagern müssen. Das Heathrow Scientific™ Mega Rack™ Doppel-Röhrchengestell macht mehrere Racks überflüssig.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120113
84.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vollständig montiert; Polypropylen
- Robustes und leichtes Material für einen komfortablen Transport
- Alphanumerische Kennzeichnung zur schnellen Ortung und Entnahme von Röhrchen
- Platzieren verschiedener Testgruppen in einem Gestell und Vermeiden der Notwendigkeit mehrerer Röhrchengestelle
- Autoklavierbar
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (10 bis 13 mm) | |
432 | |
Unsteril | |
Für den Tisch | |
Doppel | |
673 mm | |
90 mm | |
10 bis 13 ml |
12 x 36 | |
Blau | |
Polypropylen | |
Rechteckig | |
5 bis 7 ml-Röhrchen | |
Je 1 | |
673 x 235 x 90 mm | |
235 mm | |
13 mm | |
2.24 kg |