Learn More
Ansell™ ME107
Hoch belastbarer Chemikalienschutz
37.15 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Zertifizierung/Konformität EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Klassifikation Kategorie III
Stulpenmaterial Naturlatex
Beschreibung Chemikalienschutz in robuster Ausführung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15180144
Unterlagen ansehen
Ansell™
A008075
7.5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15610934
Unterlagen ansehen
Ansell™
A008105
10.5 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
  • Gute Flexibilität und Elastizität verhindern Risse. 
  • Chloriert, um die Oberfläche des Handschuhs zu härten und zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Kategorie III
Chemikalienschutz in robuster Ausführung
Schwarz
Glatt
Spezifisch
Puderfrei
Unsteril
1.20 mm
Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
Unbeflockt
12 Paar
610 mm
EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Naturlatex
Naturlatex
Nein
Industrieausführung
Ja
Immersionshandschuhe
ME107
ganze Finger
Schwarz
1 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
Serie ME
610 mm