Learn More
Thermo Scientific™ Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase
Erhöhen Sie die Spezifität, Empfindlichkeit und Ausbeute der DNA-Amplifikation mit dieser Hot-Start-DNA-Polymerase.
Marke:  Thermo Scientific™ EP0603
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10763721
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Maxima Hot Start Taq DNA-Polymerase ist eine chemisch modifizierte rekombinante Taq-DNA-Polymerase. Das Enzym ist bei Raumtemperatur inaktiv. Dadurch wird die Extension von nicht-spezifisch gebundenen Primern oder Primer-Dimeren verhindert und eine höhere Spezifität der DNA-Amplifikation gewährleistet. Die funktionelle Aktivität des Enzyms wird während einer kurzen 4-minütigen Inkubationszeit bei 95 °C wiederhergestellt. Das aktivierte Enzym erhält die gleiche Funktionalität wie die Taq-DNA-Polymerase. Maxima Hot Start Taq-DNA-Polymerase ist auch in einem Master-Mix-Format erhältlich.
Die Thermo Scientific Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase ist eine chemisch modifizierte rekombinante Taq-DNA-Polymerase. Das Enzym ist bei Raumtemperatur inaktiv und verhindert somit eine unspezifische Bindung von Primern oder Primer-Dimere und ermöglicht eine hochspezifische DNA-Amplifikation. Die funktionelle Aktivität des Enzyms wird durch eine vierminütige Inkubation bei 95°C wiederhergestellt. Das aktivierte Enzym zeigt dieselbe Funktionalität wie die Taq-DNA-Polymerase. Die Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase ist auch im Master Mix Format erhältlich.
Vorteile
Vier Minuten Aktivierungszeit
Hohe Spezifität und Sensitivität der PCR
Reaktionsvorbereitung bei Raumtemperatur
Anwendungen
Hot Start PCR
Routine PCR
High Throughput PCR
Multiplex PCR
Genotyping
Packungsinhalt
Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase enthält 10x Hot Start PCR-Puffer (200 mM Tris-HCl (pH 8,3 bei 25°C), 200 mM KCl, 50 mM (NH4)2SO4) und 25 mM MgCl2 Lösung. Maxima Hot Start PCR Master Mix (2x) enthält Maxima Hot Start Taq DNA polymerase, 2x Hot Start PCR-Puffer, 0,4 mM jedes dNTPs, 4 mM Mg2+. Geliefert mit nucleasefreiem Wasser.
Hersteller: EP0603 Art.-Nr.
Beschreibung: Maxima Hot Start Taq DNA Polymerase
Menge: 5 x 500 U (5 U/uL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 x 1.25mL of 10X Hot Start PCR Buffer, 10 x 1.25mL of 25mM MgCl2
Maxima™ Hot Start™ Taq DNA Polymerase
1000U
Cloning