Learn More
3M™ Maxim™ DX Schutzbrille
Artikelnummer. 15789787
Click to view available options
Linsenfärbung:
Clear
Shade 3
Shade 5
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Schwarz, Grau
3M™ Maxim™ DX Schutzbrillen gewährleisten hervorragende Augenabdeckung und besitzen einen weichen Universalnasensteg sowie gepolsterten Brauenschutz, was für zusätzlichen Tragekomfort sorgt und Stöße abdämpft.
  • Schutzbrillen mit asphärischen Gläsern für gute 180°-Sicht gewährleisten eine hervorragende Augenabdeckung
  • Die DX-Beschichtung bietet verbesserten kratzfesten und beschlaghemmenden Schutz
  • Brillen mit Belüftungskanal über den Gläsern, der Beschlagen minimiert
  • Die Konstruktion gewährleistet hervorragende Abdeckung bei gutem Sichtfeld
  • Bieg- und verstellbare Nasenstege und weicher Brauenschutz
  • Bügellängen und Brillenwinkel einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166: EN 169
Objektivtyp DX
Linsenfärbung Shade 5
Produkttyp Schutzbrillen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Construction
Rahmenfarbe Schwarz, Grau
Lens Material Polycarbonat