Learn More
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche, Tygon™ E-Food B-44-4X
Masterflex™ L/S™ Hochleistungs-Präzisionspumpenschläuche wurden speziell für die Handhabung von Lebensmittelprodukten entwickelt
Marke:  Masterflex™ 06418-24
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15500652
  • 278.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer dank zahlreicher Formulieren für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Anwendungen: Verarbeitung oder Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
  • Merkmale: Nicht benetzend, geruchlos, geschmacksneutral, ungiftig, transparent
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Autoklavierbar
    6,4 mm
    50 ft.
    Verarbeitung oder Abfüllung von Lebensmitteln und Getränken
    max. 1.800 ml/min
    Durchsichtig
    0,25 in.
    Tygon E-Lebensmittel
    15,2 m
    L/S 24
    1/4 in.
    Schlauch für Peristaltikpumpe