Learn More
MAP9 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen MAP9
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16864605
Unterlagen ansehen
Proteintech
26078-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16854605
Unterlagen ansehen
Proteintech
26078-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
ASAP is a microtubule-associated protein required for spindle function, mitotic progression, and cytokinesis (Saffin et al., 2005 ).
Spezifikation
Spezifikation
MAP9
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q49MG5
79884
MAP9 Fusion Protein Ag23446
Primary
-20°C
MAP9
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ASAP, Aster associated protein, MAP9
MAP9
IgG
Antigen Affinity Chromatography