Learn More
MAP1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MAP1B |
---|---|
Konzentration | 0.49 mg/mL |
Anwendungen | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16851235
|
Proteintech
21633-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16841235
|
Proteintech
21633-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
The coenzyme NAD and its derivatives are involved in hundreds of metabolic redox reactions and are utilized in protein ADP-ribosylation, histone deacetylation, and in some Ca(2+) signaling pathways. NMNAT.Spezifikation
MAP1B | |
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P14873, P46821 | |
17755, 4131 | |
MAP1B Fusion Protein Ag16255 | |
Primary | |
-20°C | |
MAP1B |
0.49 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MAP 1B, MAP1B, MAP5 | |
Map1b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |