Learn More
Mangan(IV)-tellurid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12032-89-2 | MnTe2 | 310.138 g/mol
115.00 CHF - 406.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12032-89-2
Fórmula molecular MnTe2
Peso molecular (g/mol) 310.138
Número MDL MFCD00064703
Clave InChI KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
PubChem CID 82829
Nombre IUPAC Bis(tellanyliden)mangan
SMILES [Mn](=[Te])=[Te]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302238
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.09
10 g
115.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11392228
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013134.18
50 g
406.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used as an organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12032-89-2
310.138
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
82829
[Mn](=[Te])=[Te]
MnTe2
MFCD00064703
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
Bis(tellanyliden)mangan
Spezifikation
Manganese(IV) telluride
Stücke
MnTe2
manganese ditelluride, manganese iv telluride, bis tellanylidene manganese, ditellanylidenemanganese, manganese telluride
KDJKBQYOEWVJGP-UHFFFAOYSA-N
Bis(tellanyliden)mangan
82829
99.9%
12032-89-2
(Metallbasis)
MFCD00064703
Insoluble in water.
[Mn](=[Te])=[Te]
310.138
310.14
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Gehäuse H302
missing translation for 'einecsNumber' : 234-783-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen