Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mangan(II)-sulfatmonohydrat |
Namenshinweis | puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0 - 101.0 % |
CAS Max. % | 100.0000% |
Menge | 50 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.0 bis 101.0 % |
Strukturformel | CuSO4 · 5H2O |
UN-Nummer | UN3077 |
Formelmasse | 169.02 |
Reinheit (%) | 99.0 bis 101.0 % |
Güte | ACS-Reagenz/Reagenz Ph. Eur. |