Learn More
Mangan(II)-sulfat-Monohydrat, Puriss p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0-101.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15603400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 101.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-96-5
Summenformel H2MnO5S
Molekulargewicht (g/mol) 169.01
MDL-Nummer MFCD00149159
InChI-Schlüssel ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Mangansulfat-Monohydrat, Mangan(II)-sulfatmonohydrat, Mangansulfathydrat, Mangan(II)-sulfathydrat, Mangan2+-Sulfatmonohydrat, Mangansulfat USP, Mangan2+-Sulfathydrat, manganese 2+ sulfate monohydrate, manganese sulfate usp, manganese 2+ sulfate hydrate
PubChem CID 177577
ChEBI CHEBI:86364
IUPAC-Name Mangan(2+);sulfat;hydrat
SMILES O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mangan(II)-sulfatmonohydrat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 1 kg
Strukturformel MnSO4 · H2O
UN-Nummer 3077
Formelmasse 169.02 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte ACS/puriss. P. A