Learn More
Mangan(II)-chlorid-Tetrahydrat, ACS, 98.0 bis 101.0 %, Thermo Scientific Chemicals
35.05 CHF - 251.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-34-9
Summenformel Cl2H8MnO4
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00149792
InChI-Schlüssel CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317978
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.22
100 g
35.05 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11327978
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.36
500 g
77.25 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11465180
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036526.A3
2 kg
251.00 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is used in the production of dry cell batteries. It is a precursor material for antiknock compound methylcyclopentadienyl manganese tricarbony. It is also useful for coupling reactions as well as organic synthesis. It is a catalyst for fast and slow dehydrogenation of ball milled lithium alanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13446-34-9
197.90
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
Cl2H8MnO4
MFCD00149792
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
Spezifikation
Manganese(II) chloride tetrahydrate
13446-34-9
Kristallin
Cl2H8MnO4
Soluble in water,pyridine and ethanol. Insoluble in ether.
O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
197.90
ACS
Hygroskopisch
2.01
58°C
Rosa
98-101%
MFCD00149792
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Mangan(2+)-Tetrahydrat-Dichlorid
197.90 (125.84anhydrous)
Geruchsneutral
Pink crystalline
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
P260-P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P314-P330-P501c
Gehäuse H302-H318-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-869-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen