Learn More
Mangan(II)-carbonat, Mn 44 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347887
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Für Pigmente, Lacktrockner.
Pigment, varnish drierManganese(II) carbonate is used as an additive to plant fertilizers, glaze colorant in ceramics, pigment and drier for varnishes. It is also used as an ingredient in welding rod, animal feed additive as well as to prepare other manganese salts and pharmaceuticals. It is also used in medicine as a hematinic and in health foods, in flux and in concrete stains.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-62-9
Summenformel CMnO3
Molekulargewicht (g/mol) 114.946
MDL-Nummer MFCD00011116
InChI-Schlüssel XMWCXZJXESXBBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese carbonate, manganese ii carbonate, manganous carbonate, manganese 2+ carbonate, natural rhodochrosite, manganese carbonate 1:1, rhodochrosite, manganese carbonate mnco3, unii-9zv57512zm, ccris 3660
PubChem CID 11726
IUPAC-Name Mangan(2+);carbonat
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Mn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Manganese(II) carbonate
Schmelzpunkt 350°C (decomposition)
Farbe Braun bis Violett
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich Mn 44% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute inorganic acids and carbon dioxide. Insoluble in water,alcohol,ammonia and common organic acids.
Formelmasse 114.95
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Light brown to violet powder
Dichte 3.125