Learn More
MAML1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | MAML1 |
---|---|
Konzentration | 0.38 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16836955
|
Proteintech
55493-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16826955
|
Proteintech
55493-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This antibody is specific to MAML1. The calculated molecular weight of MAML1 is 108 kDa, but modified MAML1 is about 120 kDa.
This protein is the human homolog of mastermind, a Drosophila protein that plays a role in the Notch signaling pathway involved in cell-fate determination. There is in vitro evidence that the human homolog forms a complex with the intracellular portion of human Notch receptors and can increase expression of a Notch-induced gene. This evidence supports its proposed function as a transcriptional co-activator in the Notch signaling pathway.Spezifikation
MAML1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q6T264, Q92585 | |
103806, 303101, 9794 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
MAML1 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA0200, Mam 1, Mam1, MAML1, mastermind like 1 (Drosophila), Mastermind like protein 1 | |
Maml1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |