Learn More
Molecular Probes™ Malachite Green isothiocyanate
Malachitgrünes Isothiocyanat
Marke: Molecular Probes™ M689
This item is not returnable.
View return policy
Description
Malachitgrün ist ein nicht fluoreszierender Photosensibilisator, der bei langen Wellenlängen (∼630 nm) absorbiert. Seine lichtempfindliche Wirkung kann auf bestimmte zelluläre Stellen gerichtet werden, indem das aminreaktive Malachitgrün-Isothiocyanat verwendet wird, um diese Markierung an Antikörper oder andere Biomoleküle zu konjugieren.
Specifications
10 mg | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Raumtemperatur | |
Malachitgrün | |
Grün |
Malachitgrünes Isothiocyanat | |
Amin | |
Isothiocyanat | |
Andere Markierungen oder Farbstoffe |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Molecular Probes™ Malachite Green isothiocyanate > 10mg