Learn More
IKA™ Magnetrührer-Stromversorgung TW.PWR.2
IKA Stromversorgung zur Erweiterung von TWISTER SET 1 bis 4 auf bis zu 30 Geräte.
Marke:  IKA™ 0020116438
Artikelnummer. 17795129
  • 129.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-10-2025
Beschreibung
  • Im Lieferumfang: Geräteseitiger Stecker, TW.PWR.2 und TW.PWR.PLUG 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
Stromversorgung
179 x 64 x 40 mm
90/240 V, 50/60 Hz
0°bis 40 °C
0,7 kg
90/240 V