Learn More
Magnesiumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium |
Verpackung | Flasche |
Konzentration | 10 mg/l |
Solvent or Matrix | HNO3 |
Menge | 50 ml |